Learn More
meso-Erythritol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10090820
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
meso-Erythritol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10090820
100 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10090820
Marke: Thermo Scientific Acros 117821000
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 149-32-6
Summenformel C4H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 122.12
MDL-Nummer MFCD00004710
InChI-Schlüssel UNXHWFMMPAWVPI-UHFFFAOYNA-N
Synonym erythritol, meso-erythritol, phycitol, erythrit, phycite, erythrol, 2r,3s-butane-1,2,3,4-tetrol, erythro-tetritol, mesoerythritol, erythrite
PubChem CID 222285
ChEBI CHEBI:17113
SMILES OCC(O)C(O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material meso-Erythritol
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 117.0°C to 121.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 329.0°C to 331.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (ELSD) (HPLC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel HOCH2[CH(OH)]2CH2OH
Menge 100 g
Beilstein 01,525
Merck Index 15,3733
Löslichkeitsinformationen (10% in water) Clear colorless
IUPAC-Name butane-1,2,3,4-tetrol
Formelmasse 122.12
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0451354 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/03/2024 Catalog Number117821000,117820250,117825000
ChargennummerA0421959 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number117821000,117820250,117825000
ChargennummerA0425824 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2023 Catalog Number117821000,117820250,117825000
ChargennummerA0399156 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number117821000,117820250,117825000
ChargennummerA0397085 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number117821000,117820250,117825000
Produktidentifikator
  • meso-Erythritol
Name des Produkts
meso-Erythritol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >