Learn More
Thermo Scientific Chemicals MES-Monohydrat, 98 % Artikelnummer.: 11413137
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals MES-Monohydrat, 98 %
Artikelnummer. 11413137
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11413137
Marke: Thermo Scientific Chemicals A16104.14
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
MES monohydrate is a biological buffer often referred to as Good’s buffer. It is useful for cell culture media and protein based buffer formulations to maintain a stable environment in solution. It is also used in the purification bioprocesses of antibodies, peptides, proteins, blood components and growth factors. It is a useful resolving agent for very small proteins on bis-tris gels. Buffer solutions are used as a means of keeping pH at a nearly constant value in a wide variety of chemical applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
MES-Monohydrat ist ein biologischer Puffer, der oft als Allzweck-Puffer bezeichnet wird. Es ist nützlich für Zellkulturmedien und proteinbasierte Pufferformulierungen, um eine stabile Umgebung in der Lösung zu erhalten. Es wird auch bei der Aufreinigung von Bioprozessen von Antikörpern, Peptiden, Proteinen, Blutbestandteilen und Wachstumsfaktoren eingesetzt. Es ist ein nützliches Auftrennungsmittel für sehr kleine Proteine auf Bis-Tris-Gelen. Pufferlösungen dienen dazu, den pH-Wert in einer Vielzahl chemischer Anwendungen nahezu konstant zu halten.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 145224-94-8
Summenformel C6H15NO5S
Molekulargewicht (g/mol) 213.248
MDL-Nummer MFCD00149409
InChI-Schlüssel MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-Morpholineethanesulfonic acid monohydrate, 2-(4-Morpholinyl)ethanesulfonic acid monohydrate
PubChem CID 16218417
IUPAC-Name 2-Morpholin-4-Ylethansulfonsäure;Hydrat
SMILES C1COCCN1CCS(=O)(=O)O.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material MES monohydrate
Schmelzpunkt ∼308°C (decomposition)
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 98%
Beilstein 141319
Merck Index 14,5902
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 213.26 (195.24 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10252676 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/10/2024 Catalog NumberA16104.14,A16104.36,A16104.22
Chargennummer10248132 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/09/2023 Catalog NumberA16104.14,A16104.36,A16104.22
Chargennummer10240887 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/05/2022 Catalog NumberA16104.14,A16104.36,A16104.22
Chargennummer10236807 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA16104.14,A16104.36,A16104.22
Chargennummer10191845 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA16104.14,A16104.36,A16104.22
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals MES-Monohydrat, 98 % >