Learn More
HEPES (feine weiße Kristalle/Molekularbiologie), Fisher BioReagents™
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Poly-Eimer
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Beschreibung
Häufig verwendetes Puffermedium
HEPES wird häufig als Puffermittel verwendet.
Spezifikation
Spezifikation
Extinktion | 0.01 max. (0.1M solution) at 280nm |
Chemischer Name oder Material | HEPES |
CAS | 7365-45-9 |
Farbe | Weiß |
pH | 5.0 to 6.5 |
Physikalische Form | Pulver/Feststoff |
Menge | 1 kg |
DNase | DNase-frei |
Hinweise zur Reinheitsqualität | DNase-, RNase- and Protease-Free |
Prozentgehaltsbereich | ≥99 % |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- HEPES
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
HEPES (feine weiße Kristalle/Molekularbiologie), Fisher BioReagents™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur