Learn More
Micronova™ 19 LT Detergent, heavy-duty cleaner, MegaClean
Gebrauchsfertig
Marke: Micronova™ MC1-G
Beschreibung
Der Micronova MegaClean™ Hochleistungsreiniger bietet eine effektive Alternative zu toxischen, brennbaren Lösungsmittelreinigern wie Aceton und Isopropylalkohol. Dieser auf 0,1 Mikrometer gefilterte Reiniger eignet sich ideal für Halbleiter, Elektronik, Luft- und Raumfahrt sowie für Fertigungsvorgänge unter Reinraumbedingungen.
- Nicht entzündliches, Hochleistungsmittel zur Reinraumentfettung
- Entfernt Fett, Klebstoffe und fotoresistente Flecken von den meisten Oberflächen
- Ideal für Halbleiter, Elektronik, Luft- und Raumfahrt sowie Fertigungsvorgänge unter Reinraumbedingungen
- Gefiltert auf 0,1 Mikrometer
- Erhältlich in Nachfüllflaschen mit 1 oder 5 Gallonen und einer 1 Quart-Sprühflasche
- Biologisch abbaubar
- Wasserlöslich
- Wirksam bei niedrigen Konzentrationen
Spezifikation
Unsteril | |
Leistungsstarkes Mittel zur Entfernung von Klebstoff von Böden im und um den Reinraum | |
1 gal. |
Hochleistungs-Reinigungsmittel, Entfettungsmittel | |
Wischmopp und Eimer oder Tuch und Schwamm |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, alcohols, C9-11, Ethoxylated
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
042691-000 | Konformitätsbescheinigung | 03/06/2024 | MC1-G |
041044-000 | Konformitätsbescheinigung | 14/02/2024 | MC1-G |
031281-000_ 220201398 | Konformitätsbescheinigung | 14/07/2022 | MC1-G |
027788-000 | Konformitätsbescheinigung | 15/11/2021 | MC1-G |
035901-000_221109167 | Konformitätserklärung | 01/02/2023 | MC1-G |