Learn More
Micronova™ 19 LT Detergent, heavy-duty cleaner, MegaClean
BIOPHARMA
Gebrauchsfertig
255.00 CHF - 402.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung Hochleistungs-Reinigungsmittel, Entfettungsmittel
Zur Verwendung mit (Geräte) Wischmopp und Eimer oder Tuch und Schwamm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Volumen (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11932475
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Micronova™
MC1-G
1 gal.
336.00 CHF
15.14 Liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
13137736
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Micronova™
MC1-5G
5 gal.
402.00 CHF
19 Liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
13157736
Unterlagen ansehen
Micronova™
MC1-Q
1 qt. N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Der ideale Punktreiniger entfernt problemlos Fett, Klebstoffe und fotoresistente Flecken von den meisten Oberflächen
  • Effektive, nicht entzündliche, biologisch abbaubare Alternative zu toxischen und brennbaren Lösungsmittelreinigern wie Aceton und Isopropylalkohol
  • Gefiltert auf 0.1 μm
  • Geeignet für Reinräume5 der ISO-Klasse sowie für Halbleiter-, Elektronik- und Luft- und Raumfahrtanwendungen
Spezifikation
Spezifikation
Hochleistungs-Reinigungsmittel, Entfettungsmittel
Wischmopp und Eimer oder Tuch und Schwamm
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, alcohols, C9-11, Ethoxylated
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Micronova™ 19 LT Detergent, heavy-duty cleaner, MegaClean