Learn More
Gibco™ Medium 199 (2X)
GREENER_CHOICE
Medium 199 (2x)
Marke:  Gibco™ 21157029
Artikelnummer. 11590556
  • 113.00 CHF / 250 Milliliter
Verfügbar ab: 21-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Medium 199 wurde ursprünglich für Studien zum Nährstoffbedarf embryonaler Hühner-Fibroblasten entwickelt. Es ist für Zellen vieler Spezies einsetzbar und eignet sich insbesondere für die Kultivierung nicht transformierter Zellen. Medium 199 ist weit verbreitet in der Virologie, bei der Impfstoffproduktion und zur In-vitro-Kultivierung primärer Explantate von Pankreasepithelzellen der Maus sowie Linsengewebe von Ratten. Wir bieten vielfältige Modifikationen von Gibco™ Medium 199 für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen. Finden Sie die richtige Zusammensetzung mithilfe des Medien-Auswahlwerkzeuges.
Im Vergleich zu anderen Basalmedien enthält Medium 199 einzigartige Komponenten wie Adenin, Adenosin, Hypoxanthin, Thymin sowie zusätzliche Vitamine. Medium 199 ist mit Earle's Salzen zur Verwendung in einem CO2-Inkubator oder mit Hanks' Salzen zur Verwendung ohne CO2 erhältlich. Dieses Medium 199 wird mit Earle‘s-Salzen hergestellt.
cGMP-konformes Herstellungs- und Qualitätssystem
Gibco™ Medium 199 wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Paisley, Schottland, Großbritannien, hergestellt. Diese Einrichtung ist bei der FDA als Hersteller von Medizinprodukten registriert und nach ISO 13485 zertifiziert.
Medium 199 enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Medium 199 verwendet ein Puffersystem mit Natriumhydrogencarbonat (2,2 g/l) und erfordert daher eine Umgebung mit 5 bis 10 % CO2 zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C. Vor Licht schützen.
Versandbedingungen: Haltbarkeit bei
Umgebungstemperatur: 12 Monate ab Herstellungsdatum
2 X
Flüssig
Steril gefiltert
Keine HEPES, Kein Phenolrot
Gibco™
Raumtemperatur
Säugetierzellen
Säugetierzellkultur
Medium 199
Glutamin, Earle's Balanced Salt Solution (EBSS)
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
250 mL
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3062678 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number21157029
Chargennummer2715522 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number21157029
Chargennummer2829085 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog Number21157029
Chargennummer2917316 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number21157029
ChargennummerA0463723 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2024 Catalog Number211570010,211570051,21157029,211572500
Name des Produkts
Gibco™ Medium 199 (2X) > 250 ml
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.