Beschreibung
- 13mm
- Aluminiumkappe
- Durchsichtig lackiert
- Mittelloch
- Aluminium-Verschlüsse müssen mit einem Bördelwerkzeug angebracht werden
Spezifikation
Clear Lacquered | |
Aluminium | |
Bördelverschluss |
13 mm | |
100 | |
ND13 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 13-mm-Bördelkappe > Mittelloch, klar lackiert
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur