Learn More
KjTabs VS – Kjeldahl-Antifoam-Tabletten, Velp Scientifica™
KjTabsTM VS Antifoam sind perfekt, um die Schaumbildung während der Anfangsphase des Mineralisierungsprozesses zu reduzieren.
Marke:  Velp Scientifica A00000283
Artikelnummer. 15581775
Menge Preis
1 190.00 CHF / 1000 Stück
6 146.11 CHF / 1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Verfügbare Aktionen anzeigen
Beschreibung
Die richtigen KjTabs™ für Ihre Anforderungen
Die KjTabs™ VS Antifoam sind spezifischen Antischaumtabletten, bestehend aus Kaliumsulfat und Silikon.
Antischaummittel sind für das gute Ergebnis der Kjeldahl-Analyse von grundlegender Bedeutung, da die Produktion von Schaum dazu neigt, die ursprüngliche Menge der Probe während der Anfangsphase des Mineralisierungsprozesses zu verringern. Dies kann in vielen landwirtschaftlichen Proben oder fettreichen Produkten vorkommen.
VS Antifoam zur Schaumreduktion
  • 0,97 g K2SO4 + 0,03g Silikon
  • 1000 Stk
Velp Analyse-Experten KjTabs™ Antischaumtabletten Anwendungsvorschläge
Die KjTabs™ VS Antifoam werden in Kombination mit KjTabs™ Katalysatortabletten hinzugefügt. Die beste Wahl für Kjeldahl-Analysen in einer Vielzahl von Branchen.
Spezifikation
Spezifikation
1000 Stck/Box
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
KjTabs VS – Kjeldahl-Antifoam-Tabletten, Velp Scientifica™ > Menge: 1000 Stck/Box