Learn More
MBL Volumetrics™ Messzylinder aus Glas
Aus chemikalienbeständigem Borosilikatglas. MBL Volumetrics™ Messzylinder aus Glas sind eine zuverlässige Wahl für die Messung von Flüssigkeiten und Lösungen im Labor.
25.15 CHF - 98.75 CHF
Spezifikation
Basistyp Hexagonal
Skalenfarbe Blau
Form Rund
Typ Messzylinder
Material Borosilikatglas
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 9
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Graduierungen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Graduierungen Preis Menge & Verfügbarkeit  
11975406
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
MBL
CRC209
100 ml 1 ml
35.70 CHF
2 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11945406
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
MBL
CRC202
10 ml 0.2 ml
26.35 CHF
2 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11328064
Unterlagen ansehen
MBL
CRC216
2000 ml 20 ml
93.80 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11985406
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
MBL
CRC211
250 ml 2 ml
73.00 CHF
2 Stück
Nur noch null auf Lager
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11990895
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
MBL
CRC214
1000 ml 10 ml
98.75 CHF
2 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11955406
Unterlagen ansehen
MBL
CRC204
25 ml 0.5 ml
25.15 CHF
2 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11921473
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
MBL
CRC213
500 ml 5 ml
68.10 CHF
2 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11965406
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
MBL
CRC206
50 ml 1 ml
31.00 CHF
2 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11348054
Unterlagen ansehen
MBL
CRC201
5 ml 0.1 ml
33.95 CHF
2 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Aus chemikalienbeständigem Borosilikatglas. MBL Volumetrics™ Messzylinder aus Glas sind eine zuverlässige Wahl für die Messung von Flüssigkeiten und Lösungen im Labor.
Eigenschaften
  • Gut ablesbare Graduierungen in blauer Emaille
  • Robuster sechseckiger Fuß
  • Entspricht ISO 4788
Spezifikation
Spezifikation
Hexagonal
Rund
Borosilikatglas
Messen von Flüssigkeiten und Lösungen im Labor
Blau
Messzylinder
B
Blaue Emailfarbe
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MBL Volumetrics™ Messzylinder aus Glas