Learn More
MBL Volumetrics™ Messzylinder aus Glas
Aus chemikalienbeständigem Borosilikatglas. MBL Volumetrics™ Messzylinder aus Glas sind eine zuverlässige Wahl für die Messung von Flüssigkeiten und Lösungen im Labor.
Marke:  MBL CRC214
61.98 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11990895
  • 98.75 CHF / 2 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Aus chemikalienbeständigem Borosilikatglas. MBL Volumetrics™ Messzylinder aus Glas sind eine zuverlässige Wahl für die Messung von Flüssigkeiten und Lösungen im Labor.
Eigenschaften
  • Gut ablesbare Graduierungen in blauer Emaille
  • Robuster sechseckiger Fuß
  • Entspricht ISO 4788
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hexagonal
Rund
±10 ml
DIN 12680, BS 604, ISO 4788
1000 ml
465 mm
10 ml
Blau
Messzylinder
Borosilikatglas
B
Messen von Flüssigkeiten und Lösungen im Labor
Blaue Emailfarbe
Dokumentation
Brochures
Name des Produkts
MBL Volumetrics™ Messzylinder aus Glas > Kapazität 250 ml; Graduierungen2 ml