Learn More
MBL Volumetrics™ Messzylinder aus Glas
Aus chemikalienbeständigem Borosilikatglas. MBL Volumetrics™ Messzylinder aus Glas sind eine zuverlässige Wahl für die Messung von Flüssigkeiten und Lösungen im Labor.
Marke: MBL CRC206
26.17 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Aus chemikalienbeständigem Borosilikatglas. MBL Volumetrics™ Messzylinder aus Glas sind eine zuverlässige Wahl für die Messung von Flüssigkeiten und Lösungen im Labor.
Eigenschaften- Gut ablesbare Graduierungen in blauer Emaille
- Robuster sechseckiger Fuß
- Entspricht ISO 4788
Spezifikation
Hexagonal | |
Rund | |
±1 ml | |
DIN 12680, BS 604, ISO 4788 | |
50 ml | |
200 mm | |
1 ml |
Blau | |
Messzylinder | |
Borosilikatglas | |
B | |
Messen von Flüssigkeiten und Lösungen im Labor | |
Blaue Emailfarbe |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85% -
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen