Learn More
MBL Volumetrics™ Messzylinder aus Glas
Aus chemikalienbeständigem Borosilikatglas. MBL Volumetrics™ Messzylinder aus Glas sind eine zuverlässige Wahl für die Messung von Flüssigkeiten und Lösungen im Labor.
Marke: MBL CRC201
Beschreibung
Aus chemikalienbeständigem Borosilikatglas. MBL Volumetrics™ Messzylinder aus Glas sind eine zuverlässige Wahl für die Messung von Flüssigkeiten und Lösungen im Labor.
Eigenschaften- Gut ablesbare Graduierungen in blauer Emaille
- Robuster sechseckiger Fuß
- Entspricht ISO 4788
Spezifikation
Hexagonal | |
Rund | |
±0,1 ml | |
DIN 12680, BS 604, ISO 4788 | |
5 ml | |
115 mm | |
0.1 ml |
Blau | |
Messzylinder | |
Borosilikatglas | |
B | |
Messen von Flüssigkeiten und Lösungen im Labor | |
Blaue Emaillefarbe |