Learn More
MBL Volumetrics™ Messzylinder aus Glas
Aus chemikalienbeständigem Borosilikatglas. MBL Volumetrics™ Messzylinder aus Glas sind eine zuverlässige Wahl für die Messung von Flüssigkeiten und Lösungen im Labor.
Marke:  MBL CRC211
45.49 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11985406
  • 73.00 CHF / 2 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Aus chemikalienbeständigem Borosilikatglas. MBL Volumetrics™ Messzylinder aus Glas sind eine zuverlässige Wahl für die Messung von Flüssigkeiten und Lösungen im Labor.
Eigenschaften
  • Gut ablesbare Graduierungen in blauer Emaille
  • Robuster sechseckiger Fuß
  • Entspricht ISO 4788
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hexagonal
Rund
±2 ml
DIN 12680, BS 604, ISO 4788
250 ml
335 mm
2 ml
Blau
Messzylinder
Borosilikatglas
B
Messen von Flüssigkeiten und Lösungen im Labor
Blaue Emailfarbe
Dokumentation
Brochures
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die Krebsforschung
    Aktionscode24147
    Gültig bis zum2025-07-31
  • Mehrere Hersteller
    Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre Analysen
    Aktionscode: 24135
    Gültig bis zum2025-07-13
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MBL Volumetrics™ Messzylinder aus Glas > Fassungsvermögen 200 ml; Graduierungen 20 ml