Learn More
MBL Volumetrics™ Messzylinder aus Glas
Aus chemikalienbeständigem Borosilikatglas. MBL Volumetrics™ Messzylinder aus Glas sind eine zuverlässige Wahl für die Messung von Flüssigkeiten und Lösungen im Labor.
Marke: MBL CRC216
63.38 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Aus chemikalienbeständigem Borosilikatglas. MBL Volumetrics™ Messzylinder aus Glas sind eine zuverlässige Wahl für die Messung von Flüssigkeiten und Lösungen im Labor.
Eigenschaften- Gut ablesbare Graduierungen in blauer Emaille
- Robuster sechseckiger Fuß
- Entspricht ISO 4788
Spezifikation
Hexagonal | |
Rund | |
± 20 ml | |
DIN 12680, ISO 4788, BS 604 | |
2000 ml | |
505 mm | |
20 ml |
Blau | |
Messzylinder | |
Borosilikatglas | |
B | |
Messen von Flüssigkeiten und Lösungen im Labor | |
Blaue Emaillefarbe |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30