Learn More
MBL Volumetrics™ Sofnol Bürette Klasse B, mit automatischer Nullpunktstellung
Die Konstruktion aus Borosilikatglas entspricht ISO 385. MBL™ Bürette Klasse B mit Befestigungsclip und automatischer Nullpunktstellung ermöglicht einfaches Befüllen und automatisches Nullstellen. Drücken Sie zum Füllen der Bürette die Polyethylenflasche zusammen. Lassen Sie den Druck ab, damit überschüssige Flüssigkeit in die Flasche zurückfließen kann, und stellen Sie die Bürette auf Null.
Marke: MBL BRB006
120.65 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Konstruktion aus Borosilikatglas entspricht der ISO-Norm 385.MBL™ Bürette Klasse B mit Befestigungsclip und automatischer Nullpunktstellung ermöglicht einfaches Befüllen und automatisches Nullstellen.Drücken Sie zum Füllen der Bürette die Polyethylenflasche zusammen. Lassen Sie den Druck ab, damit überschüssige Flüssigkeit in die Flasche zurückfließen kann, und stellen Sie die Bürette auf Null.Leicht ablesbare blaue Emaillegraduierungen ermöglichen eine einfache Volumenbeurteilung.Enthält
- Entspricht ISO 385
- Einfache Befüllung und automatische Nullstellung – Drücken Sie zum Füllen der Bürette die Polyethylenflasche zusammen. Lassen Sie den Druck ab, damit überschüssige Flüssigkeit in die Flasche zurückfließen kann, und stellen Sie die Bürette auf Null.
- Graduierungen in leicht ablesbarer blauer Emailfarbe
- Aus Borosilikatglas.
- Mit einfachem Gummischlauch und Quetschventil für einen kostengünstigen Austausch
Spezifikation
20 ml | |
0,1 mL | |
Befestigungsclip, Gummischlauch, Düse und Polyethylen-Nachfüllflasche | |
±0,1 ml | |
Klasse B |
Borosilikatglas | |
Für Wassertests | |
Blau | |
Automatische Bürette | |
ISO 385 |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
13Stunden
21Minuten
36Sekunden
31 -
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14
Neues Angebot Jetzt sparen