Learn More
Invitrogen™ Fluoromount-G™ Befestigungsmedium, mit DAPI
Zur Verwendung bei der Montage von Objektträgern nach der Immunfluoreszenz-Färbung sowie zum Färben doppelsträngiger DNA. Wasserlösliches Fluoromount-G™ wird zur Montage von Objektträgern verwendet, bei denen der letzte Färbungsschritt wässrig ist.
Marke:  Invitrogen™ 00-4959-52
Artikelnummer. 15596276
Beschreibung
Beschreibung
  • Fluoromount-G™ mit DAPI hat eine maximale fluoreszierende Emission bei 455 nm und kann die Menge der Fluorochromlöschung während der Fluoreszenzmikroskopie reduzieren
  • Klares flüssiges Medium mit fluoreszierender nukleärer Färbung
  • Lieferung als1x Stammlösung mit Natriumazid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
20 mL
Eindeckmedium
Fluoromount-G™
Montagelösung
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerE143145 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number00-4959-52
ChargennummerE143194 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number00-4959-52
ChargennummerE143277 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number00-4959-52
ChargennummerE141201 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number00-4959-52
ChargennummerE141400 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number00-4959-52
Name des Produkts
Invitrogen™ Fluoromount-G™ Befestigungsmedium, mit DAPI > Fluoromount-G, mit DAPI