Learn More
MBL Volumetrics™ Sofnol Bürette Klasse B, mit automatischer Nullpunktstellung
Die Konstruktion aus Borosilikatglas entspricht ISO 385. MBL™ Bürette Klasse B mit Befestigungsclip und automatischer Nullpunktstellung ermöglicht einfaches Befüllen und automatisches Nullstellen. Drücken Sie zum Füllen der Bürette die Polyethylenflasche zusammen. Lassen Sie den Druck ab, damit überschüssige Flüssigkeit in die Flasche zurückfließen kann, und stellen Sie die Bürette auf Null.
127.00 CHF - 137.28 CHF
Spezifikation
Material | Borosilikatglas |
---|---|
Graduierungen | 0,1 mL |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Wassertests |
Enthält | Befestigungsclip, Gummischlauch, Düse und Polyethylen-Nachfüllflasche |
Umfang | Blau |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12451557
|
MBL
BRB004 |
10 ml |
137.28 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12461557
|
MBL
BRB006 |
20 ml |
127.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Die Konstruktion aus Borosilikatglas entspricht der ISO-Norm 385.MBL™ Bürette Klasse B mit Befestigungsclip und automatischer Nullpunktstellung ermöglicht einfaches Befüllen und automatisches Nullstellen.Drücken Sie zum Füllen der Bürette die Polyethylenflasche zusammen. Lassen Sie den Druck ab, damit überschüssige Flüssigkeit in die Flasche zurückfließen kann, und stellen Sie die Bürette auf Null.Leicht ablesbare blaue Emaillegraduierungen ermöglichen eine einfache Volumenbeurteilung.Enthält
- Entspricht ISO 385
- Einfache Befüllung und automatische Nullstellung – Drücken Sie zum Füllen der Bürette die Polyethylenflasche zusammen. Lassen Sie den Druck ab, damit überschüssige Flüssigkeit in die Flasche zurückfließen kann, und stellen Sie die Bürette auf Null.
- Graduierungen in leicht ablesbarer blauer Emailfarbe
- Aus Borosilikatglas.
- Mit einfachem Gummischlauch und Quetschventil für einen kostengünstigen Austausch
Spezifikation
Borosilikatglas | |
Für Wassertests | |
Blau | |
Automatische Bürette | |
ISO 385 |
0,1 mL | |
Befestigungsclip, Gummischlauch, Düse und Polyethylen-Nachfüllflasche | |
±0,1 ml | |
Klasse B |