Learn More
Malonaldehydbis(phenylimin)monohydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11470327
Zum Warenkorb hinzufügen
Malonaldehydbis(phenylimin)monohydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470327
100 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 11470327
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21721.22
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Malonaldehyde bis(phenylimine) monohydrochloride is a useful fluorescent cyanine dye.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Malonaldehyd-Bis(phenylimin)monohydrochlorid ist ein geeigneter fluoreszierender Cyaninfarbstoff.
Löslichkeit
Wasserlöslich (teilweise).
Hinweise
Hygroskopisch, von Wasser/Feuchtigkeit fernhalten. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123071-42-1
Summenformel C15H15ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 258.749
MDL-Nummer MFCD00054634
InChI-Schlüssel FLMLOZWXXPLHIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym malonaldehyde bis phenylimine monohydrochloride, malonaldehyde bis phenylimine hydrochloride, malondialdehyde bis phenylimine monohydrochloride, malonaldehyde bis phenylimine hcl, malonaldehydedianilidehydrochloride, n-3-phenylimino-1-propen-1-yl aniline hydrochloride, n1,n3-diphenylpropane-1,3-diimine hydrochloride, 1e,3e-n1,n3-diphenylpropane-1,3-diimine hydrochlorideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 12213307
IUPAC-Name N,N'-Diphenylpropan-1,3-Diimin;Hydrochlorid
SMILES C1=CC=C(C=C1)N=CCC=NC2=CC=CC=C2.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Malonaldehyde bis(phenylimine) monohydrochloride
Schmelzpunkt ∽215°C (decomposition)
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (partly).
Formelmasse 258.75
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10243248 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/09/2022 Catalog NumberB21721.22,B21721.14
Chargennummer10190520 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB21721.22,B21721.14
Chargennummer10237080 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB21721.22,B21721.14
Chargennummer10213704 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB21721.22,B21721.14
Chargennummer10197891 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB21721.22,B21721.14
Name des Produkts
Malonaldehydbis(phenylimin)monohydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >