Learn More
Malonaldehydbis(phenylimin)monohydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460327
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
CAS: 123071-42-1 | C15H15ClN2 | 258.749 g/mol
Malonaldehyde bis(phenylimine) monohydrochloride is a useful fluorescent cyanine dye.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Malonaldehyd-Bis(phenylimin)monohydrochlorid ist ein geeigneter fluoreszierender Cyaninfarbstoff.
Löslichkeit
Wasserlöslich (teilweise).
Hinweise
Hygroskopisch, von Wasser/Feuchtigkeit fernhalten. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123071-42-1
Summenformel C15H15ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 258.749
MDL-Nummer MFCD00054634
InChI-Schlüssel FLMLOZWXXPLHIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym malonaldehyde bis phenylimine monohydrochloride, malonaldehyde bis phenylimine hydrochloride, malondialdehyde bis phenylimine monohydrochloride, malonaldehyde bis phenylimine hcl, malonaldehydedianilidehydrochloride, n-3-phenylimino-1-propen-1-yl aniline hydrochloride, n1,n3-diphenylpropane-1,3-diimine hydrochloride, 1e,3e-n1,n3-diphenylpropane-1,3-diimine hydrochloride
PubChem CID 12213307
IUPAC-Name N,N'-Diphenylpropan-1,3-Diimin;Hydrochlorid
SMILES C1=CC=C(C=C1)N=CCC=NC2=CC=CC=C2.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Malonaldehyde bis(phenylimine) monohydrochloride
Schmelzpunkt ∽215°C (decomposition)
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (partly).
Formelmasse 258.75
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
Malonaldehydbis(phenylimin)monohydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >