Learn More
Miele Professional™ Unterkorb
Unterkorb U 184/1 zur optimalen Aufnahme von Zentrifugenröhrchen, Vials und Reagenzgläsern
Marke: Miele Professional™ 6439180
3806.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Ausgestattet mit 96 Injektordüsen
- Bestückungshöhe: 170 mm
- Nur in Verbindung mit Oberkorb O 175 / O 187 / O 184 einsetzbar
Spezifikation
unterer Korb/mobile Injektoreinheit | |
Modelle:G 7804, G 7883, G7893, G7883CD, PG 8535 und PG 8536 sowie Artikel wie Zentrifugenröhrchen, Fläschchen, Fraktionssammler für Reagenzgläser, NMR-Röhrchen oder Autosampler-Röhrchen. | |
250 mm | |
Je 1 |
U 184/1 | |
515 mm | |
531 mm |