Learn More
Invitrogen™ Lipofectamine™ MessengerMAX™ Transfektionsreagenz
GREENER_CHOICE
Lipofectamine™ MessengerMAX™ Transfektionsreagenz
Marke:  Invitrogen™ LMRNA008
858.70 CHF gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15364584
  • 1288.00 CHF / 0.75 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Beschreibung
Das Lipofectamine™ MessengerMAX mRNA Transfektionsreagenz bietet eine herausragende Transfektionseffizienz in Neuronen und einem breiten Spektrum von Primärzellen, was verbesserte Anwendungsergebnisse und biologisch relevantere Forschung ermöglicht. Das liegt daran, dass unsere neuartige Lipid-Nanopartikel-Technologie für die Lieferung der höchstmöglichen mRNA-Menge optimiert ist, ohne dass der für die DNA erforderliche nukleäre Eingabeschritt erforderlich ist.
Transfizieren Sie mehr prädiktive Zellmodelle erfolgreich mit einem Reagenz, das Folgendes bietet:
  • Herausragende Transfektionseffizienz in Neuronen und primären Zelltypen
  • Schnellere Proteinexpression ohne Risiko einer genomischen Integration
  • Bis zu 10-mal höhere Spaltung mit mRNA CRISPRs
    Ermöglichen hohe Transfektionseffizienz in neuartigen Anwendungen zur Genom-Editierung
    Das Lipofectamine™ MessengerMAX™ Reagenz erhöht die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Spaltung und Rekombination mit GeneArt™ CRISPR Nuklease-mRNA durch hocheffiziente Transfektion, wodurch letztendlich die Effizienz genetischer Modifikationen maximiert und die nachgelagerten Prozesse vereinfacht werden.
    Effiziente Transfektion von schwer transfizierbaren Zellen
    Das Lipofectamine™ MessengerMAX™ Reagenz wurde entwickelt, um eine höhere Menge an mRNA in Neuronen und ein breites Spektrum schwer zu transfizierender Primärzellen zu transfizieren. Dadurch entfällt die Notwendigkeit von Elektroporation oder Viren und eine mehr als 2-fache Verbesserung der Transfektionseffizienz im Vergleich zu anderen lipidbasierten Reagenzien wird erreicht.
    Nutzung der Vorteile von mRNA-Transfektion
    Die Transfektion von mRNA erfordert keine nukleare Aufnahme, was zu einer schnelleren Proteinexpression als bei DNA-Transfektion führt, da die Translation von mRNA im Zytoplasma stattfindet. Außerdem besteht kein Risiko der genomischen Integration von mRNA, und die Transfektionseffizienz ist unabhängig vom Zellzyklus.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Im Kühlschrank lagern (2–8 °C).
    6-Well-Platte, 12-Well-Platte, 24-Well-Platte, 48-Well-Platte, 96-Well-Platte, Kolben
    Lipid-basierte Transfektion
    Nachhaltige Verpackung
    Transfektionsreagenz
    Ja
    Etablierte Zelllinien, Neuronale Zellen, Stammzellen, Primärzellen, schwer transfizierbare Zellen
    mRNA
    Transfektion
    Lipofectamine™
    0,75 ml
    Raumtemperatur
    Zertifikate
    Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
    5 Ergebnisse gefunden
    Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
    Chargennummer3052733 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberLMRNA008
    Chargennummer3016544 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberLMRNA008
    ChargennummerCN2507727A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberLMRNA008
    Chargennummer2464607 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberLMRNA008
    ChargennummerCN2517026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberLMRNA008
    Sonderangebote
    Sonderangebote
    • Thermo Scientific Nunc , Thermo Scientific Nalgene , Gibco , Invitrogen , Thermo Scientific
      Entdecken Sie, wie Sie Ihre Ersparnisse maximieren und Ihre Forschung mit unseren Spitzenprodukten von Gibco und Thermo Scientific auf die nächste Stufe heben können.
      Aktionscode: 24071
      Gültig bis zum2025-06-30
    • Mehrere Hersteller
      Verlieben Sie sich in große Ersparnisse
      Aktionscode: 24107
      Gültig bis zum2025-03-28
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Invitrogen™ Lipofectamine™ MessengerMAX™ Transfektionsreagenz > 0,75 ml
    Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.