Learn More
Kartell™ Gassammelbeutel aus Latex
Gassammelbeutel aus Latex. Der Kartell™ Latex Gasprobenballon eignet sich am besten zum Sammeln, Aufbewahren und Transportieren von Gasproben.
Marke:  Kartell™ 0123300
27.41 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10426503
  • 28.85 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Latex-Ballons für die Gasprobe
Spezifikation
Spezifikation
4 L
Latex
4000 ccm
200 mm
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ Gassammelbeutel aus Latex > 200 mm Durchm.