Learn More
Fisherbrand™ 20 mm Bördeldichtung, silberfarben, Kopfraum-Kappe (Druckablasskappe), angebrachtes Septum
Druckausgleichsdichtungen (Aluminium-PR) öffnen sich bei Innendruck über 3.0 ±0.5 bar.
Marke: Fisherbrand™ 20 03 0326
Beschreibung
- 20mm
- Kombinationsversiegelung
- Aluminium
- Kopfraumkappe
- Mittelloch
Spezifikation
Silikon/Aluminium | |
20 mm | |
Headspace | |
3 mm |
Silber, Weiß | |
Aluminium | |
1000 | |
Bördelverschluss |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 20 mm Bördeldichtung, silberfarben, Kopfraum-Kappe (Druckablasskappe), angebrachtes Septum > Silikon/Aluminium weiß/silber ,3.0 mm Dicke ,50° Shore A
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur