Learn More
Thermo Scientific™ Glaspartikelstandards der Serie 9000
Ersetzen Sie Polystyrol-Kügelchen in zahlreichen Anwendungen durch gemäß NIST™ nachverfolgbare Kügelchen aus Glas in Standardgrößen.
Marke:  Thermo Scientific™ 9080
279.30 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24338" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11834183
  • 294.00 CHF / 1 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Ohne
Bei Raumtemperatur lagern. Flasche dicht verschlossen halten, um Kontamination zu vermeiden.
Die 9000-Serie ist erhältlich als einheitliche Partikel aus Borosilikat- oder Kalknatronglas in verschiedenen Größen zwischen 2 und 2000 μm. Sie sind gegen NIST-konforme mittlere Durchmesser kalibriert und zertifiziert und eignen sich für eine Vielzahl von Partikelmessungen. Außerdem haben sie eine höhere Toleranz gegenüber Chemikalien und Lösungsmitteln sowie eine höhere mechanische und thermische Stabilität.
Anwendungen mit geringer Standardabweichung
Partikel in Standardgrößen
2.4 bis 2.6 g/cm³
1,40 bis 1,46 bei 589 nm (25 ° C)
Produkt ist mindestens 24 Monate lang stabil.
100 % Feststoffe
Glas-Mikrosphären, trocken
Weiß
Kalknatronglas
Zertifikat der Kalibrierung und Rückverfolgbarkeit gemäß NIST
1 g
s = 2,8 um , 3,5 % CV
80 μm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Glaspartikelstandards der Serie 9000 > Durchmesser:79,1 μm ± 1,7 μm, σ = 2,8 μm, 3,5% CV