Learn More
Cytiva X100 MEMB GRUEN ME 1,2Á GN. SCHW .
Marke:  Cytiva 10408472
Artikelnummer. 11939217
  • 273.00 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Spezifikation
Autoklavierbar
Zellulosemischester
1,2 μm
Zur quantitativen Beurteilung des Mikroorganismen-Gehalts
Zwischenlagepapier
0,31cm
266 °F
Membranfilter
1,96 in.
Grün/schwarz
ME 28
Steril
Hydrophil
Mittel
Gitter
130 °C
1,2 s/100 ml/12,5 cm2
5 cm
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: nitrocellulose
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva X100 MEMB GRUEN ME 1,2Á GN. SCHW . > Durchmesser:1,96 Zoll (50 mm); Porengröße:1,2 μm