Learn More
Labconco™ Fast-Freeze™ Kolben, vollständige Baugruppe
Anwenderfreundlich und schnell zu beladen
Marke:  Labconco™ 7540900
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10694843
  • 369.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Requires : Für das Anschließen von Kolben an Gefriertrocknungsventile werden Adapter benötigt – bei Kolben mit 40 und 80 ml verwenden Sie einen Adapter mit 0.5 in. (1.3 cm), bei größeren Größen verwenden Sie einen Adapter mit 0.75 in. (1.9 cm).
Beschreibung
Beschreibung
Einfach zu handhaben und schnell zu beladen
  • Aus flachem Borosilikatglas
  • Die Schnappverschlüsse aus Silikonkautschuk gewährleisten eine hohe Vakuumabdichtung
  • Keine Kontaminationsgefahr durch Vakuumschmiermittel; weniger Verschüttungen und Probenverluste
  • Keine verlierbaren Kleinteile
  • Breite Öffnungen
  • Nur zu einem Drittel befüllen, um einen maximalen Oberflächenbereich zu gewährleisten
  • Geeignet für alle gängigen Marken an Gefriertrocknungsgeräten, wie beispielsweise Labconco und Virtis™
Spezifikation
Spezifikation
3,55 in.
900 mL
Funktioniert mit Gefriertrocknungsgeräten aller großen Hersteller
19 cm
2.2 lb.
Weit
90,2 mm
1.9 cm
Borosilikatglas
7,48 in.
Flask
Reusable
Flat
1 kg
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Labconco™ Fast-Freeze™ Kolben, vollständige Baugruppe > 900 ml