Learn More
Thermo Scientific™ ProSwift™ RP-2H PSDVB Umkehrphasen-HPLC-Säule, Monolith, 4,6 mm x 50 mm
Säulenformat: Analysesäule; Porengröße: Monolith; Säulenphase: Umkehrphase
Marke:  Thermo Scientific™ 064296
822.27 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11371873
  • 865.55 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ ProSwift™ RP-2H LC-Säulen gewährleisten Proteintrennungen mit hohem Durchsatz bei außergewöhnlich hohen Durchflussraten. Diese monolithischen Umkehrphasen-Säulen gewährleisten die hervorragende Auflösung nicht poröser Analysemedien in Kombination mit schnelleren Trennungen und Analysen als andere Bead-basierte Säulen. ProSwift monolithische Polymer-Säulen zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer, ausgezeichnete Reproduzierbarkeit selbst nach Hunderten von Läufen und Stabilität über einen breiten pH-Bereich aus und können unter strengen Bedingungen gewaschen werden (1 M NaOH).
Jeder Monolith ist ein einzelner zylindrischer Polymer-Stab, der ein ununterbrochenes, vernetztes Netz von Durchflusskanälen mit einer bestimmten Porengröße enthält.
Mittlere Kanalgröße (H) (hohe Permeabilität)
Diese Kanäle und die nicht porösen Oberflächen des Monolithen bieten eine schnelle Massenübertragung für die hochauflösende und schnelle Proteintrennung. Die monolithische Morphologie führt zu einem niedrigen Betriebs-Gegendruck, was höhere lineare Geschwindigkeiten mit minimalen Auflösungsverlusten erlaubt.
Vorteile von hoher Auflösung bei außergewöhnlich hohen Flussraten
  • Hohe Durchflussraten für eine schnelle Analyse
  • Hoher Durchsatz und höhere Produktivität
  • Hervorragende Stabilität über einen großen pH-Bereich von 1 bis 14
  • Hervorragende Reproduzierbarkeit und Robustheit
  • Hohe Beladungskapazität
Schnelle, empfindliche Proteintrennungen
  • Hochgeschwindigkeits-Proteintrennungen
  • Hohe Reproduzierbarkeit von Säule zu Säule
  • Lange Nutzungsdauer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Phenyl
4,6 mm
LC-MS
2800 psi (190 bar)
1 bis 14
Each
70 °C
Monolith
Umkehrphase
Analysesäule
Responsibly packaged
Analysesäule
14 ml/min
50 mm
Monolith
Monolith
Die meisten gängigen organischen Lösungsmittel
PSDVB (Polystyrol-Divinylbenzol)
Monolithisches Polymer
Umkehrphase
Bio-LC
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ ProSwift™ RP-2H PSDVB Umkehrphasen-HPLC-Säule, Monolith, 4,6 mm x 50 mm > Länge: 50 mm; Innendurchmesser: 4,6 mm
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.