Learn More
Labconco™ Fast-Freeze™ Kolben, vollständige Baugruppe
Anwenderfreundlich und schnell zu beladen
127.00 CHF - 492.00 CHF
Spezifikation
Material | Borosilikatglas |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Funktioniert mit Gefriertrocknungsgeräten aller großen Hersteller |
Produkttyp | Flask |
Einwegprodukt | Reusable |
Mouth Style | Weit |
Benötigt: Für das Anschließen von Kolben an Gefriertrocknungsventile werden Adapter benötigt – bei Kolben mit 40 und 80 ml verwenden Sie einen Adapter mit 0.5 in. (1.3 cm), bei größeren Größen verwenden Sie einen Adapter mit 0.75 in. (1.9 cm).
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11380700
|
Labconco™
7540000 |
40 ml |
127.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10452195
|
Labconco™
7540200 |
80 mL |
167.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10228204
|
Labconco™
7540400 |
150 ml |
235.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10054744
|
Labconco™
7540600 |
300 ml |
277.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10491235
|
Labconco™
7540800 |
600 ml |
374.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10267172
|
Labconco™
7541000 |
1200 mL |
413.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10120840
|
Labconco™
7541200 |
2000 ml |
492.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10044744
|
Labconco™
7540300 |
120 ml |
228.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10694843
|
Labconco™
7540900 |
900 mL |
369.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10033692
|
Labconco™
7541100 |
750 ml |
347.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Einfach zu handhaben und schnell zu beladen
- Aus flachem Borosilikatglas
- Die Schnappverschlüsse aus Silikonkautschuk gewährleisten eine hohe Vakuumabdichtung
- Keine Kontaminationsgefahr durch Vakuumschmiermittel; weniger Verschüttungen und Probenverluste
- Keine verlierbaren Kleinteile
- Breite Öffnungen
- Nur zu einem Drittel befüllen, um einen maximalen Oberflächenbereich zu gewährleisten
- Geeignet für alle gängigen Marken an Gefriertrocknungsgeräten, wie beispielsweise Labconco und Virtis™
Spezifikation
Borosilikatglas | |
Flask | |
Weit |
Funktioniert mit Gefriertrocknungsgeräten aller großen Hersteller | |
Reusable | |
Flat |