Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm-Schnappverschlüsse, Stufe 2 Hochdurchsatzanwendungen
Verwenden Sie Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm-Schnappverschlüsse der Stufe 2 mit Fläschchen mit Schnappverschluss mit einer 11 mm-Öffnung für Anwendungen mit hohem Durchsatz, wenn Robustheit und Reproduzierbarkeit von entscheidender Bedeutung sind.
Marke:  Thermo Scientific™ 6ARC11NRT1RF
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17363843
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Natural/Clear
Polyethylen
Level 2
SureSTART Stufe 2
1 mm
Schnappverschluss, Stufe 2
Fläschchen mit 11 mm-Schnappverschluss
Rot
Naturkautschuk/transparentes TEF
60 Shore
5000/Pk.
Zertifizierte Spezifikation
11 mm
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm-Schnappverschlüsse, Stufe 2 Hochdurchsatzanwendungen >