Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Logger-Trac™ Temperatur-Datenerfassungssystem
Zur Überwachung von Material bei Lagerung, Handhabung und Transport
Marke:  Fisherbrand™ 61011-65
91.11 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15398754
  • 107.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Zur Gewährleistung der Genauigkeit wird eine Traceable® Bescheinigung mit individueller Seriennummer von einem durch A2 LA akkreditierten ISO/IEC 17025 (1750.01) Kalibrierlabor geliefert. Es bestätigt zugleich die Rückführbarkeit nach NIST-Normen.
Requires :
15-081-148: Logger-Trac Docking Station und USB-Kabel
15-081-150: MaxiThermal Software
Beschreibung
Beschreibung
Das wiederverwendbare Gerät mit aktivem LCD-Display ermöglicht die Anzeige der kumulativen Dauer der Temperaturabweichung von durch den Benutzer ausgewählten MIN/MAX-Werten und ggf. das Herunterladen dieser Werte. Der Fisher Scientific™ Traceable™ Logger-Trac™ Temperatur-Datenlogger wird zur Überwachung von Material während der Lagerung, Handhabung und des Transports verwendet.
  • Zeigt die kumulative Alarmdauer von durch den Benutzer ausgewählten MIN-/MAX-Werten an
  • Integration in die MaxiThermal Software zur vollständigen Datenanalyse
  • Wiederverwendbar/neu programmierbar
  • Größe: 2,56 x 1,34 x 0,35 inches
  • Gewicht: 18,5 Gramm (0,65 Unzen)
  • Speicherkapazität: 7.680 Messwerte
  • Wasserdichte Schutzart IP 66
  • Die einzelnen Logger-Trac-Thermometer sind mit Alarmwerten von 2 °C (niedrig) und 8 °C (hoch) und einem Aufzeichnungsintervall vorprogrammiert, um 30 Tage der Aufzeichnung zu ermöglichen (die Messwerte werden alle 5 Minuten, 33 Sekunden protokolliert)
Das aktive LCD zeigt die folgenden wichtigen Daten an:
  • Spannung, MIN/MAX-Temperaturen
  • Aufzeichnungsstatus
  • Laufzeit
  • Alarm (Abweichung) Kumulative Zeit
  • Quarantänestatus
  • Alarmzählung
Certifications
CE-Kennzeichnung
Spezifikation
Spezifikation
Temperatur-Datenlogger
7680 Messwerte
Visuell
Lithium-Knopfzellenbatterie CR2016 3V
Batterie und individuell nummeriertes Rückführbarkeitszertifikat (Traceable Certificate)
IP66
Verkabelter Chip-Glasthermistor
±0.2 °C von 0 bis 10 °C; ±1 °C anderenfalls
0,1 °C
2,56 in.
0,65 oz.
LCD
Kalibriert
MaxiThermal Software
Ein Jahr im Dauerbetrieb, 3 Jahre Haltbarkeit
CE, Traceable™ Bescheinigung
ABS-Kunststoff
Zur Materialüberwachung während des Transports
2 Minuten pro Monat
-35 bis +50 °C
6.5 cm
18.5 g
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Traceable™ Logger-Trac™ Temperatur-Datenerfassungssystem > Bereich: -35 bis 50 °C; Auflösung: 0,1 °; Genauigkeit: Plus/Minus 0,2 °C von 0 bis 10 °C; sonst Plus/Minus 1 °C;
Zur Aktivierung dieser Datenlogger wird die MaxiThermal™ Software benötigt