Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Tryptophan, 99 % Artikelnummer.: 11453923
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals L-Tryptophan, 99 %
Artikelnummer. 11453923
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11453923
Marke: Thermo Scientific Chemicals A10230.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 73-22-3 | C11H12N2O2 | 204.23 g/mol
L-tryptophan is an essential amino acid which is necessary for normal growth in infants and for nitrogen balance in adults. It acts as a natural dietary supplement and used as an antidepressant, anxiolytic and sleep aid. It is used as a precursor to niacin, indole alkaloids and serotonin. It acts as an important intrinsic fluorescent probe, which finds to estimate the nature of microenvironment of the tryptophan.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-Tryptophan ist eine essentielle Aminosäure, die für das normale Wachstum bei Säuglingen und für den Stickstoffhaushalt bei Erwachsenen notwendig ist. Sie dient als natürliches Nahrungsergänzungsmittel und wird als Antidepressivum, Anxiolytikum und Schlafmittel eingesetzt. Sie wird als Vorläufer von Niacin, Indol-Alkaloiden und Serotonin verwendet. Sie dient als wichtige intrinsische Fluoreszenzsonde, welche die Art der Mikroumgebung des Tryptophans abschätzen kann.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ammoniak, heißem Alkohol, Alkalihydroxiden und verdünnten Säuren. Schwer löslich in Essigsäure und Ethanol. Unlöslich in Chloroform und Ethylether.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Säuren und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 73-22-3
Summenformel C11H12N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 204.23
MDL-Nummer MFCD00064340
InChI-Schlüssel QIVBCDIJIAJPQS-VIFPVBQESA-N
Synonym l-tryptophan, tryptophan, l-tryptophane, s-tryptophan, tryptophane, h-trp-oh, optimax, trofan, tryptacin, ardeytropin
PubChem CID 6305
ChEBI CHEBI:16828
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-3-(1H-indol-3-yl)propansäure
SMILES N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Tryptophan
Schmelzpunkt 280°C 285°C
Prozentgehaltsbereich 99%
Beilstein 86197
Merck Index 14,9797
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ammonia,hot alcohol,alkali hydroxides and dilute acids. Slightly soluble in acetic acid and ethanol. Insoluble in chloroform and ethyl ether.
Menge 25 g
Formelmasse 204.23
Reinheit (%) 99%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ11A035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog NumberA10230.22,A10230.14,A10230.36
ChargennummerZ02K051 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/12/2024 Catalog NumberA10230.22,A10230.14,A10230.36
ChargennummerY08K028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2024 Catalog NumberA10230.22,A10230.14,A10230.36
ChargennummerU10K008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/08/2024 Catalog NumberA10230.22,A10230.14,A10230.36
ChargennummerX20J012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/06/2024 Catalog NumberA10230.22,A10230.14,A10230.36
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Invitrogen , ABI Applied Biosystems , Thermo Scientific , Affymetrix eBioscience
    Exklusive Einsparungen für den Erfolg Ihrer Forschung.
    Aktionscode: 24108
    Gültig bis zum2025-07-04
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals L-Tryptophan, 99 % >