Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Phenylalanin, 99 % Artikelnummer.: 11468840
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals L-Phenylalanin, 99 %
Artikelnummer. 11468840
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
1000 g
Artikelnummer. 11468840
Marke: Thermo Scientific Chemicals A13238.14
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
L-Phenylalanin, CAS-Nr.63-91-2, ist eine essentielle Aminosäure mit einer aromatischen Struktur, die bei der Biosynthese anderer Aminosäuren verwendet wird.Es ist wichtig für die Struktur und Funktion vieler Proteine und Enzyme.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
L-Phenylalanin ist eine aromatische organische Verbindung, die Amin und Säure als funktionelle Gruppen enthält. Sie ist eine essentielle Aminosäure und ihre Struktur kann als Derivat von 3-Phenylpropionsäure betrachtet werden, bei der ein Wasserstoffatom an der Position C-2 durch eine Aminogruppe ersetzt wird. Es ist eine chirale Verbindung und besteht aus zwei optischen Isomeren. Es wird auch als 2-Amino-3-phenylpropionsäure, Beta-phenylalanin, L-alfa-aminobeta-phenylpropionsäure, H-Phe-OH und (S)-2-amino-3-phenylpropionsäure bezeichnet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Schwer löslich in Methanol und Ethanol. Unlöslich in Ethylether und Benzol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63-91-2
Summenformel C9H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 165.19
MDL-Nummer MFCD00064227
InChI-Schlüssel COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-phenylalanine, phenylalanine, s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, 3-phenyl-l-alanine, s-phenylalanine, 3-phenylalanine, 2s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, s-2-amino-3-phenylpropionic acid, beta-phenyl-l-alanine, h-phe-ohMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6140
ChEBI CHEBI:17295
SMILES NC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Phenylalanine
Schmelzpunkt ∼275°C (decomposition)
Prozentgehaltsbereich 99%
Beilstein 1910408
Merck Index 14,7271
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Slightly soluble in methanol and ethanol. Insoluble in ethyl ether and benzene.
IUPAC-Name (2S)-2-amino-3-Phenylpropansäure
Menge 25 g
Formelmasse 165.19
Optische Drehung −34° (c=2 in Water)
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10252961 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/11/2024 Catalog NumberA13238.18,A13238.22,A13238.0B,A13238.14,A13238.36
Chargennummer10249299 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/02/2024 Catalog NumberA13238.18,A13238.22,A13238.0B,A13238.14,A13238.36
Chargennummer10246845 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/10/2023 Catalog NumberA13238.18,A13238.22,A13238.0B,A13238.14,A13238.36
Chargennummer10221473 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA13238.18,A13238.22,A13238.0B,A13238.14,A13238.36
ChargennummerP07C028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA13238.18,A13238.22,A13238.0B,A13238.14,A13238.36
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals L-Phenylalanin, 99 % >