Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(+)-Glutaminsäure, 99 %
CAS: 56-86-0 | C5H9NO4 | 147.13 g/mol
Marke: Thermo Scientific Chemicals 156211000
32.09 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge | 100 g |
---|---|
Verpackung | Kunststoffflasche |
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
56-86-0 | |
147.13 | |
WHUUTDBJXJRKMK-UHFFFAOYNA-N | |
33032 | |
(2S)-2-Aminopentansäure |
C5H9NO4 | |
MFCD00002634 | |
l-Glutaminsäure, Glutaminsäure, 2s-2-Aminopentanondisäure, s-2-Aminopentandisäure, Glut-Säure, glutaminol, l-glutaminic acid, glutacid, glutamicol, glutamidex | |
CHEBI:16015 | |
NC(CCC(O)=O)C(O)=O |
Spezifikation
L(+)-Glutaminsäure | |
56-86-0 | |
Max. 200 ppm | |
Echt | |
99% | |
Nicht nachweisbar | |
Kunststoffflasche | |
MFCD00002634 | |
Max. 300 ppm | |
l-Glutaminsäure, Glutaminsäure, 2s-2-Aminopentanondisäure, s-2-Aminopentandisäure, Glut-Säure, glutaminol, l-glutaminic acid, glutacid, glutamicol, glutamidex | |
WHUUTDBJXJRKMK-UHFFFAOYNA-N | |
(2S)-2-Aminopentansäure | |
147.13 | |
33032 | |
147.13 | |
Pulver |
Max. 200 ppm | |
Weiß | |
Max. 10 ppm | |
Max. 30 ppm | |
0.5 % (105 °C, 3 h) max. | |
C5H9NO4 | |
HO2CCH2CH2CH(NH2)CO2H | |
+30.5 ° bis +32.5 ° (20 °C, 589 nm) (auf Trockensubstanz) (c = 10, 2N HCl) | |
0.1 % max. | |
> 200 | |
NC(CCC(O)=O)C(O)=O | |
+32.00 (20.00 °C c = 10,2N HCl) | |
100 g | |
CHEBI:16015 | |
98.5 bis 100.5 % (auf Trockensubstanz) |