Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Tryptophan, 99 %
Beschreibung
L-tryptophan is an essential amino acid which is necessary for normal growth in infants and for nitrogen balance in adults. It acts as a natural dietary supplement and used as an antidepressant, anxiolytic and sleep aid. It is used as a precursor to niacin, indole alkaloids and serotonin. It acts as an important intrinsic fluorescent probe, which finds to estimate the nature of microenvironment of the tryptophan.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L-Tryptophan ist eine essentielle Aminosäure, die für das normale Wachstum bei Säuglingen und für den Stickstoffhaushalt bei Erwachsenen notwendig ist. Sie dient als natürliches Nahrungsergänzungsmittel und wird als Antidepressivum, Anxiolytikum und Schlafmittel eingesetzt. Sie wird als Vorläufer von Niacin, Indol-Alkaloiden und Serotonin verwendet. Sie dient als wichtige intrinsische Fluoreszenzsonde, welche die Art der Mikroumgebung des Tryptophans abschätzen kann.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ammoniak, heißem Alkohol, Alkalihydroxiden und verdünnten Säuren. Schwer löslich in Essigsäure und Ethanol. Unlöslich in Chloroform und Ethylether.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Säuren und starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-Tryptophan |
Schmelzpunkt | 280°C 285°C |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Beilstein | 86197 |
Merck Index | 14,9797 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,ammonia,hot alcohol,alkali hydroxides and dilute acids. Slightly soluble in acetic acid and ethanol. Insoluble in chloroform and ethyl ether. |
Menge | 100 g |
Formelmasse | 204.23 |
Optische Drehung | −31° (c=1 in water) |
Reinheit (%) | 99% |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
Z11A035 | Analysenzertifikat | 16/12/2024 | A10230.22,A10230.14,A10230.36 |
Z02K051 | Analysenzertifikat | 04/12/2024 | A10230.22,A10230.14,A10230.36 |
Y08K028 | Analysenzertifikat | 14/11/2024 | A10230.22,A10230.14,A10230.36 |
U10K008 | Analysenzertifikat | 28/08/2024 | A10230.22,A10230.14,A10230.36 |
X20J012 | Analysenzertifikat | 19/06/2024 | A10230.22,A10230.14,A10230.36 |