Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(-)-Tryptophan, 99 % Artikelnummer.: 10316980
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals L(-)-Tryptophan, 99 %
Artikelnummer. 10316980
25 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10316980
Marke: Thermo Scientific Chemicals 140590250
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
L(-)-Tryptophan (CAS-Nr. 73-22-3) ist eine für die Biosynthese von Proteinen notwendige essentielle Aminosäure.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • L(-)-Tryptophan ist eine für die Proteinsynthese benötigte unpolare aromatische Verbindung und essentielle Aminosäure.
  • Es ist ein biochemischer Vorläufer von Niacin, Indol-Alkaloiden und Serotonin.
Anwendungen
  • L-Tryptophan dient als natürliches Nahrungsergänzungsmittel und findet Laboranwendungen in der Erforschung von Antidepressiva, Anxiolytika und Schlafhilfen.
  • Es ist ein Vorläufer von Metaboliten, die in Laboruntersuchungen zur Physiologie von Säugetieren wie z. B. gastrointestinaler Funktionen, Immunität, Metabolismus und Nervensystem wichtig sind.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 73-22-3
Summenformel C11H12N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 204.23
MDL-Nummer MFCD00064340
InChI-Schlüssel QIVBCDIJIAJPQS-VIFPVBQESA-N
Synonym l-tryptophan, tryptophan, l-tryptophane, s-tryptophan, tryptophane, h-trp-oh, optimax, trofan, tryptacin, ardeytropin
PubChem CID 6305
ChEBI CHEBI:16828
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-3-(1H-indol-3-yl)propansäure
SMILES N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L(-)-Tryptophan
Schmelzpunkt 280.0°C to 285.0°C
Namenshinweis 99%
Farbe Weiß bis Weiß-Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (1 g, 105°C)
Verpackung Kunststoffflasche
Beilstein 22, 546
Spezifische Drehung − 31.10
Merck Index 15, 9977
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 11.4g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alkali hydroxides and hot alcohol, insoluble in chloroform
Spezifischer Drehzustand − 31.10 (20.00°C c=1,H20)
Menge 25 g
Formelmasse 204.23
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0461590 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/04/2024 Catalog Number140590050,140590250,140595000,140590010,140591000
ChargennummerA0451738 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number140590050,140590250,140595000,140590010,140591000
ChargennummerA0451298 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number140590050,140590250,140595000,140590010,140591000
ChargennummerA0403297 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number140590050,140590250,140595000,140590010,140591000
ChargennummerA0396941 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number140590050,140590250,140595000,140590010,140591000
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals L(-)-Tryptophan, 99 % >