Learn More
Masterflex™ L/S™ MasterSense™ Antriebe
Versatile pumps for accurate fluid delivery with an intuitive touch-screen interface
Marke:  Masterflex™ 0752612
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17302473
  • 6025.00 CHF / 1 Einheit
Verfügbar ab: 01-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Leistungsstarke, platzsparende Antriebe eignen sich für alle L/S Pumpenkopf- und Schlauchoptionen
  • Kapazitiver TFT/RGB-Touchscreen (5 in./12,7 cm) sorgt für gestochen scharfe Auflösung und einen weiten Betrachtungswinkel
  • Dank der Firmware-Updates über Funk können Sie die Vorteile der Verbesserungen bei den Antriebsmerkmalen und -funktionen voll ausschöpfen
  • Zu den Optionen für Konnektivität und Steuerung gehören MasterflexLive, EtherNet/IP™, Profibus oder Analogsignal
  • Dreistufiger Benutzerzugriff – Gibt Ihnen die Möglichkeit zu steuern, wer die Pumpe bedienen kann und auf welcher Ebene.
  • Betriebsarten: kontinuierlicher Betrieb, Dosierung nach Volumen und Dosierung nach Zeit – Chargensteuerung und Intervall/Ausschaltzeit im Volumen- und Zeitmodus
  • Mit der Pumpe können Sie häufig verwendete Dispensierprogramme speichern und abrufen, um eine schnelle Einrichtung zu ermöglichen
  • Antitropffunktion und Geschwindigkeitsstufen bei Dosierung nach Volumen – dies sorgt für Genauigkeit und minimiert Probenverluste
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Product Guides
Name des Produkts
Masterflex™ L/S™ MasterSense™ Antriebe > Max. Flussrate (ml/min): 3.400; max. Drehzahl (U/min): 600; Remote-I/O: Profibus, MasterflexLive, 0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA, 0 bis 10 V, Start/Stopp, Richtung und Primabschluss über Kontaktschluss