Learn More
Masterflex™ L/S™ Präzisions-Konsolenantriebe mit variabler Drehzahl
Sorgen Sie mit diesem Digitalantrieb für Präzision beim Dispensieren. Der Masterflex™ IP33 Digitale Pumpenantrieb mit stufenloser Geschwindigkeitsreglung und LED-Anzeige verfügt über eine Drehzahlanzeige und -steuerung zur präzisen Regulierung des Durchsatzes, was ideal für Messanwendungen ist. Stapeln Sie 2 oder 4 Pumpenköpfe für höhere Flussraten und Mehrkanalanwendungen.
Marke:  Masterflex™ 07528-10
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11759769
  • 2652.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Mit diesem Digitalantrieb ist Präzision bei der Dispensierung sichergestellt.Der digitale Masterflex™ IP33 Pumpenantrieb mit stufenloser Geschwindigkeitsreglung und LED-Anzeige ist mit einer Drehzahlanzeige und einer Drehzahlregelung für die präzise Regelung des Durchflusses ausgestattet und somit hervorragend für Messanwendungen geeignet.Für höhere Durchflussraten und für Anwendungen mit mehreren Leitungen können Sie 2 oder 4 Pumpenköpfe stapeln.
Diese hochgenauen Antriebe mit analoger Konsole sind mit leistungsstarken Motoren ausgestattet. Zur entfernten Drehzahlregelung ist der DB9-Stecker 07595-45 oder die Kabelbaugruppe 07595-47 erforderlich. An den Fernbedienungsanschluss kann eine Start/Stopp-Steuerung über Kontaktschluss oder einen offenen Kollektor (5 V-TTL) angeschlossen werden; Start/Stopp kann per Fußschalter 77595-35 oder Hand-Fernbedienung 07528-80 gesteuert werden. Eine dreistellige LED-Anzeige zeigt die Drehzahl des Motors an, und Sie können sich auf einen Blick davon überzeugen, dass die richtige Drehzahl eingestellt ist. Der Motor mit Drehrichtungsumkehrung ermöglicht das Leeren der Schläuche vor oder nach dem Pumpen und ein Pumpen der Flüssigkeit in beide Richtungen.
  • Durchflussrate von 0,06 bis 3.400 ml/min (abhängig von Antriebsdrehzahl und Schlauchgröße)
  • LED-Lampen zur Anzeige der Drehrichtung des Motors
  • Stapelbares, spritzwassergeschütztes ABS-Kunststoffgehäuse; Schutzklasse IP33
  • Fernsteuerung über eine DB9-Anschlussbuchse auf der Rückseite des Antriebs
  • Drehzahlregelungseingabe: 4 bis 20 mA oder 0 bis 10 mA
  • Pumprichtung (CW/CCW) über offenen Kollektor oder Kontaktverschluss
  • Start/Stopp über einen offenen Kollektor oder Kontaktschluss
  • Folientastatur zur einfachen Steuerung von Geschwindigkeit, Richtung und Start/Stopp
  • Pumpenköpfe NICHT im Lieferumfang des Motors enthalten
Spezifikation
Spezifikation
CE, ISO 9001: 2000
115/230 V Wechselstrom, 50/60 Hz, 75 W
Für Messanwendungen
IP 33
07528 bis 10
21.6 cm
25.4 cm
±0.25 %
75 W
6 bis 600 U/min
LED-Digitalanzeige
0.36 bis 3400 ml/min
50/60 Hz
1.8 m (6 ft.) Stromkabel mit IEC 320/CEE22-Buchse
Reversibel
21.6 cm
Ja
Pumpenantrieb
115/230 VAC
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Masterflex™ L/S™ Präzisions-Konsolenantriebe mit variabler Drehzahl > Flussrate: 0,36 bis 3.400 ml/min.