Learn More
Bürette aus Borosilikatglas, Klasse B, mit Glashahn
Die Konstruktion aus Borosilikatglas entspricht BS ISO385. Fisherbrand™ Büretten aus Borosilikatglas der Klasse B mit Absperrhahn sind mit austauschbaren Absperrhähnen aus Glas oder PTFE mit Einzelbohrung und blauer Graduierung in 0.10 ml-Schritten versehen.
Marke: Fisherbrand FB50011
79.46 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Konstruktion aus Borosilikatglas entspricht BS ISO 385. Fisherbrand™ Büretten aus Borosilikatglas, Gütegrad B, mit Absperrhahn sind mit austauschbaren Absperrhähnen aus Glas oder PTFE mit Einzelbohrung und blauer Graduierung in 0,10 ml-Schritten versehen.
- Aus Borosilikatglas.
- Entspricht BS ISO 385
- Einzelbohrung
- Austauschbare Absperrhähne aus Glas oder PTFE
- Blaue 0.10 ml-Graduierungen aus Keramik
Spezifikation
50 ml | |
0,1 mL | |
Blaue Keramik | |
0.1 ml | |
Klasse B |
Borosilikatglas | |
Einzelne Öffnung, austauschbarer Sperrhahn | |
Glas | |
Bürette |