Learn More
METTLER TOLEDO™ Portable pH/Conductivity/Dissolved Oxygen/Ion Meters
Water and dust proof, IP67 rated meter for portable or field measurements. Portable meters compatible with pH, conductivity, dissolved oxygen, and ion selective electrodes.
Marke:  METTLER TOLEDO™ 51302611
3210.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10717315
  • 3770.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Staubdicht
  • Wasserfest
  • Schutzart IP67
  • pH-, Redox/ORP-, Leitfähigkeits-, gelöste Sauerstoff- und ISE-Messfähigkeit (modellabhängig)
  • Kompatibel mit vielen Elektroden der Schutzart IP67 für jede Anwendung
  • Kompatibel mit unseren ISM-Elektroden, die Kalibrierdaten erfassen und speichern können, die nach dem Anschließen automatisch vom Messgerät erkannt werden
  • Datenspeicher verfügbar; Kapazität modellabhängig
  • Exportieren Sie Daten nur für Seven2Go Pro in einen Drucker oder eine Excel-Datei
  • Die EasyDirect Software ist nur für die Datenübertragung (modellabhängig) für Seven2Go Pro verfügbar
  • Gummiholster für einhändige Messungen verfügbar
  • uGo Trage- und Schutztaschen im Lieferumfang ausgewählter Kits enthalten (vollständige Liste siehe unten); verfügbar für alle tragbaren Messgeräte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
±0,1mV
4 x AA
ISO 9001, ISO 14001
IP 67
-2 bis 19.999
InLab 605-ISM Gelöste Sauerstoff-/Temperaturelektrode; InLab Expert Go-ISM pH-/Temperaturelektrode
Messgerät und Elektrodenkit, 2 m Kabel und 2 Elektrodenklemmen im Lieferumfang enthalten
±0.2 °C
0 °C bis 40 °C
±0,002
5
LCD
-1999–1999 mV
0,1/0,01/0,001
Zweikanal; pH/ORP/Ion, DO
0,1mV
32° bis 104° F
0,1 °C
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
METTLER TOLEDO™ Portable pH/Conductivity/Dissolved Oxygen/Ion Meters > Messgerät und Elektrodenkit, 2 m-Kabel und 2-Elektrodenklemme im Lieferumfang enthalten