Learn More
Fisherbrand™ Silikonschläuche, durchscheinend
Verwenden Sie diese Schläuche mit Peristaltikpumpen. Fisherbrand™ Lichtdurchlässige Silikonschläuche sind ideal für Anwendungen in der Pharmazie und Biotechnologie und zum sterilen Flüssigkeitstransfer.
Marke:  Fisherbrand™ 1179-3845
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11793845
  • 120.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Durchsichtige Silikonschläuche
  • FDA-konform (Lebensmittel)
Spezifikation
Spezifikation
FDA, BFR und WRAS zugelassen
6 mm
9 mm
1.5 mm
Pharmazeutik, Biotechnologie, Übertragung steriler Flüssigkeiten
Unsteril
Flexibel
Autoklavierbar
Silikon
5 m
Peristaltische Pumpen
-40 °C
Durchscheinend
250 °C
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Silikonschläuche, durchscheinend > ID: 6mm; AD: 9mm, Länge: 5 m