Learn More
Masterflex™ L/S™ MasterSense™ Antriebe
Versatile pumps for accurate fluid delivery with an intuitive touch-screen interface
5955.00 CHF - 6050.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität IP 33
Regelungsart Variable Drehzahlregelung
Display Kapazitiver 5 Zoll (12,7 cm)-TFT/RGB-Touchscreen
Zur Verwendung mit Masterflex™ Pumpenköpfe und -schläuche
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Konnektivität Beschreibung Flussrate Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Konnektivität Beschreibung Flussrate Preis Menge & Verfügbarkeit  
17392463
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Masterflex™
0752610
Ethernet/IP, MasterflexLive, 0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA, 0 bis 10 V, Start/Stopp, Richtung und Primabschluss über Kontaktschluss L/S™ MasterSense™ Antrieb mit EtherNet/IP™ und MasterflexLive™, ABS-Kunststoffgehäuse, 0,1 bis 600 U/min; 115/230 VAC 0.006 bis 3400 ml/min
5955.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 19-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17302473
Unterlagen ansehen
Masterflex™
0752612
Profibus, MasterflexLive, 0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA, 0 bis 10 V, Start/Stopp, Richtung und Primabschluss über Kontaktschluss L/S™ MasterSense™ Antrieb mit Profibus und MasterflexLive™, ABS-Kunststoffgehäuse, 0,1 bis 600 U/min; 115/230 VAC 0.006 bis 3400 ml/min
6025.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 24-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17312473
Unterlagen ansehen
Masterflex™
0752620
Ethernet/IP, 0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA, 0 bis 10 V, Start/Stopp, Richtung und Primabschluss über Kontaktschluss L/S™ MasterSense™ Antrieb mit EtherNet/IP™ und MasterflexLive™, ABS-Kunststoffgehäuse, 0,02 bis 100 U/min, 115/230 VAC 0,001 bis 580 ml/min
5980.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 24-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17322473
Unterlagen ansehen
Masterflex™
0752622
Profibus, MasterflexLive, 0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA, 0 bis 10 V, Start/Stopp, Richtung und Primabschluss über Kontaktschluss L/S™ MasterSense™ Antrieb mit Profibus und MasterflexLive™, ABS-Kunststoffgehäuse, 0,02 bis 100 U/min; 115/230 VAC 0,001 bis 580 ml/min
6050.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 24-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Powerful, space-efficient drives will accept all L/S pump head and tubing options
  • 5 in. (12.7 cm) capacitive TFT/RGB touch screen for crisp resolution and a wide viewing angle
  • Over-the-air firmware updates let you take full advantage of improvements in drive features and functionality
  • Options for connectivity and control include MasterflexLive, EtherNet/IP™, Profibus, or analog signal
  • Three-level user access – gives you the option of controlling who can operate the pump and at what level.
  • Continuous run, volume dispense, and time dispense modes – batch control and interval/off time in Volume and Time modes
  • Pump lets you save and retrieve commonly used dispense programs for rapid set up
  • Anti-drip and speed ramping available in Volume dispense mode – ensure accuracy and minimize sample loss
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Variable Drehzahlregelung
Masterflex™ Pumpenköpfe und -schläuche
IP 33
Aluminium
260 mm
Digitale variable Drehzahl
Peristaltikpumpe
IP 33
Kapazitiver 5 Zoll (12,7 cm)-TFT/RGB-Touchscreen
50/60
6 ft. (1,8 m) Netzkabel mit IEC 320/CEE22-Buchse
Umkehrbar 75 Watt
Ja
Unsteril
90/260 VAC
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ L/S™ MasterSense™ Antriebe