Learn More
BRAND™ Mikroröhrchen mit Schraubverschlüssen
Aus Polypropylen. BRAND™ Mikroröhrchen mit Schraubverschlüssen verfügen über eine mattierte Beschriftungsfläche, die Platz für die Probenidentifizierung und andere Beschriftungen bietet. Graduierte Röhrchen sind steril, Endotoxin-frei, nicht mutagen und ungiftig sowie DNA-, DNase- und RNase-frei. Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen -196 °C und 121 °C.
Marke: BRAND™ 780750
201.24 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Aus Polypropylen.
- Graduiert.
- Umfasst Schraubverschlüsse aus Polypropylen mit Silikondichtung.
- Die mattierte Beschriftungsfläche bietet Platz für die Beschriftung zur Probenidentifizierung und andere Kennzeichnungen.
- Der Temperaturbereich liegt zwischen –196 und 121 °C.
- Frei von DNA, DNase und RNase.
- Steril, Endotoxin-frei, nicht mutagen, nicht toxisch.
Spezifikation
DIN EN 285 | |
Autoklavierbar | |
Durchsichtig | |
Freistehender konischer Boden | |
500/Packung | |
Steril | |
Schraubverschluss |
Polypropylen | |
0.5 ml | |
Polypropylen | |
47 mm | |
–196 bis 121 °C | |
Ja | |
11 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
928623933 | Analysenzertifikat | 28/06/2024 | 780750 |