Learn More
Labcon SuperClear™ Mikrozentrifugenröhrchen 0,5 ml
ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
Marke: Labcon 3641-870-000-9
71.51 CHF gültig bis 2025-05-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24096" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Mikrozentrifugenröhrchen mit Schraubverschluss
- ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nicht pyrogenisch)
- Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
- Zentrifugation bis 20.000 x g
- Einfrierbar bis -80 °C
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
Flache Schraubverschlüsse | |
Mit Kappen in separaten Beuteln | |
0,5 mL | |
Polypropylenharz | |
500 Röhrchen und 500 Verschlüsse in separaten Beuteln/Packung, 10 Stück/Karton | |
ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht-pyrogenisch) | |
SuperClear™ Mikrozentrifugenröhrchen | |
Screw Cap | |
Freistehendes Mikrozentrifugenröhrchen |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität | |
Autoklavierbar | |
Naturfarben | |
Zentrifugation | |
0,5 mL | |
Unsteril | |
Nein | |
20.000 RZB |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labcon SuperClear™ Mikrozentrifugenröhrchen 0,5 ml > Freistehendes Mikrozentrifugenröhrchen; 500 Röhrchen und 500 Kappen in separaten Beuteln pro Packung/10 Packungen pro Karton; nicht steril
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur