Learn More
BRAND™ Polypropylen-Mikroröhrchen
Hergestellt aus Polypropylen mit Polyethylen-Schraubverschluss. Die BRAND™ Mikrozentrifugenröhrchen verfügen über befestigte Schraubverschlüsse mit Lippendichtung und einen integrierten Dichtungskonus. Farbige Polypropylen-Kappeneinsätze zur Identifizierung können separat erworben werden.
Marke: BRAND™ 780703
172.30 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Hergestellt aus Polypropylen mit Polyethylen-Schraubverschluss.
- Nicht graduiert.
- Temperaturbereich: -90 bis 100 °C
- Separat erhältlich: farbige Polypropylen-Kappeneinsätze zur Identifizierung.
Spezifikation
Schraubkappe mit Dichtung | |
Nicht autoklavierbar | |
Polypropylen | |
1000/Pckg. | |
Unsteril |
Polyethylen | |
2 ml | |
Freistehender konischer Boden | |
–90 bis 100 °C | |
Nein |