Learn More
BRAND™ Mikrozentrifugenröhrchen mit angebrachten Schraubverschlüssen
Hergestellt aus Polypropylen mit Polypropylen-Schraubverschluss. Die BRAND™ Mikrozentrifugenröhrchen mit befestigten Schraubverschlüssen verfügen über einen mattierten Beschriftungsbereich zur Identifizierung oder für andere Markierungen. Entspricht den DIN EN ISO 285-Normen. Autoklavierbar bei 121° C (2 bar). Farbige Polypropylen-Deckeleinsätze zur Identifizierung können separat erworben werden.
Marke: BRAND™ 780713
265.40 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Hergestellt aus Polypropylen mit Polypropylen-Schraubverschluss.
- Entspricht den DIN EN ISO 285-Normen.
- Der mattierte Markierungsbereich ermöglicht die Identifizierung von Proben oder andere Beschriftungen.
- Temperaturbereich: -196 bis 121 °C.
- Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar).
- Farbige Polypropylen-Deckeleinsätze zur Identifizierung können separat erworben werden.
Spezifikation
DIN EN 285 | |
Autoklavierbar | |
Polypropylen | |
44 mm | |
17.000 G | |
13 mm |
Polypropylen | |
2 ml | |
Freistehender konischer Boden | |
–196 bis 121 °C | |
bis 1,2 ml |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2288405175 | Analysenzertifikat | 21/02/2025 | 780713 |
206548432 | Analysenzertifikat | 26/08/2024 | 780713 |
223338033 | Analysenzertifikat | 13/05/2024 | 780713 |
202537610 | Analysenzertifikat | 16/01/2024 | 780713 |
11W | Analysenzertifikat | 20/11/2023 | 780713 |