Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Dickwandige Rückgewinnungskolben mit Square Bead, Außenverbindung mit Standardschliff
Optimal für den Einsatz mit Rotationsverdampfern
127.50 CHF - 410.04 CHF
Spezifikation
Material Borosilikatglas
Zur Verwendung mit (Geräte) Rotationsverdampfer
Flaschenhalstyp Einzeln
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Standard-Konusverbindung Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Standard-Konusverbindung Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
11802933
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
6086754224
100 ml 24/40 Square Bead Joints Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11892923
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
6086754624
500 ml 24/40 Square Bead Joints Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11707949
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
KC2516550
50 ml 24/40 Sicherheitsbeschichtung aus Kunststoff Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11717949
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
KC25165100
100 ml 24/40 Sicherheitsbeschichtung aus Kunststoff Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11727949
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
KC25165200
200 ml 24/40 Sicherheitsbeschichtung aus Kunststoff Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11747949
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
KC251651000
1000 ml 24/40 Sicherheitsbeschichtung aus Kunststoff Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11737949
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
KC25165500
500 ml 24/40 Sicherheitsbeschichtung aus Kunststoff Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Optimal für den Einsatz mit Rotationsverdampfern
Kimble Chase KimCote™ Kunststoffbeschichtete Glaswaren bieten ein zusätzliches Maß an Sicherheit im Falle eines Bruchs
  • Einhalskolben mit standardmäßigem konischem Normschliff-Außenanschluss
  • Entwickelt für die einfache Rückgewinnung von Transfektionsprodukte
  • Der gesamte Inhalt ist mit einem Spatel oder Gummiwischer zugänglich
  • Unterteil passend für standardmäßige Heizmäntel
  • Gleichmäßige Wanddicke und minimaler Rundlauf
Spezifikation
Spezifikation
Borosilikatglas
Rotationsverdampfer
Einzeln
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Kontes™ Dickwandige Rückgewinnungskolben mit Square Bead, Außenverbindung mit Standardschliff