Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Dickwandige Rückgewinnungskolben mit Square Bead, Außenverbindung mit Standardschliff
Optimal für den Einsatz mit Rotationsverdampfern
Marke:  DWK Life Sciences KC251651000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11747949
Beschreibung
Beschreibung
Optimal für den Einsatz mit Rotationsverdampfern
Kimble Chase KimCote™ Kunststoffbeschichtete Glaswaren bieten ein zusätzliches Maß an Sicherheit im Falle eines Bruchs
  • Einhalskolben mit standardmäßigem konischem Normschliff-Außenanschluss
  • Entwickelt für die einfache Rückgewinnung von Transfektionsprodukte
  • Der gesamte Inhalt ist mit einem Spatel oder Gummiwischer zugänglich
  • Unterteil passend für standardmäßige Heizmäntel
  • Gleichmäßige Wanddicke und minimaler Rundlauf
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
5.11 Zoll
Borosilikatglas
Rotationsverdampfer
12.2 cm
Einzeln
Autoklavierbar
1000 ml
Kunststoffbeschichtete Glaswaren bieten zusätzliche Sicherheit bei Bruch
8.34 Zoll
Sicherheitsbeschichtung aus Kunststoff
24/40
130 mm
Name des Produkts
DWK Life Sciences Kontes™ Dickwandige Rückgewinnungskolben mit Square Bead, Außenverbindung mit Standardschliff > Verbindung: 24/40; Fassungsvermögen: 1000 ml; mit Kunststoff-Schutzbeschichtung