missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kontes™ Dickwandige Rückgewinnungskolben mit Square Bead, Außenverbindung mit Standardschliff

Optimal für den Einsatz mit Rotationsverdampfern

Marke:  DWK Life Sciences KC2516550

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11707949

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Optimal für den Einsatz mit Rotationsverdampfern

Kimble Chase KimCote™ Kunststoffbeschichtete Glaswaren bieten ein zusätzliches Maß an Sicherheit im Falle eines Bruchs

  • Einhalskolben mit standardmäßigem konischem Normschliff-Außenanschluss
  • Entwickelt für die einfache Rückgewinnung von Transfektionsprodukte
  • Der gesamte Inhalt ist mit einem Spatel oder Gummiwischer zugänglich
  • Unterteil passend für standardmäßige Heizmäntel
  • Gleichmäßige Wanddicke und minimaler Rundlauf

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

1.92 Zoll
Borosilikatglas
Rotationsverdampfer
10 cm
Einzeln
Autoklavierbar
50 ml
Kunststoffbeschichtete Glaswaren bieten zusätzliche Sicherheit bei Bruch
3.93 Zoll
Sicherheitsbeschichtung aus Kunststoff
24/40
49 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
DWK Life Sciences Kontes™ Dickwandige Rückgewinnungskolben mit Square Bead, Außenverbindung mit Standardschliff > Verbindung: 24/40; Fassungsvermögen: 50 ml; mit Kunststoff-Schutzbeschichtung

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt