Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Dickwandige Rückgewinnungskolben mit Square Bead, Außenverbindung mit Standardschliff
Optimal für den Einsatz mit Rotationsverdampfern
Marke:  DWK Life Sciences KC25165500
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11737949
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Optimal für den Einsatz mit Rotationsverdampfern
Kimble Chase KimCote™ Kunststoffbeschichtete Glaswaren bieten ein zusätzliches Maß an Sicherheit im Falle eines Bruchs
  • Einhalskolben mit standardmäßigem konischem Normschliff-Außenanschluss
  • Entwickelt für die einfache Rückgewinnung von Transfektionsprodukte
  • Der gesamte Inhalt ist mit einem Spatel oder Gummiwischer zugänglich
  • Unterteil passend für standardmäßige Heizmäntel
  • Gleichmäßige Wanddicke und minimaler Rundlauf
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
3.74 Zoll
Borosilikatglas
Rotationsverdampfer
17 cm
Einzeln
Autoklavierbar
500 ml
Kunststoffbeschichtete Glaswaren bieten zusätzliche Sicherheit bei Bruch
6,7 in.
Sicherheitsbeschichtung aus Kunststoff
24/40
95 mm
Name des Produkts
DWK Life Sciences Kontes™ Dickwandige Rückgewinnungskolben mit Square Bead, Außenverbindung mit Standardschliff > Verbindung: 24/40; Fassungsvermögen: 500 ml; mit Kunststoff-Schutzbeschichtung