Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Dickwandige Rückgewinnungskolben mit Square Bead, Außenverbindung mit Standardschliff
Optimal für den Einsatz mit Rotationsverdampfern
Marke:  DWK Life Sciences KC25165100
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11717949
Beschreibung
Beschreibung
Optimal für den Einsatz mit Rotationsverdampfern
Kimble Chase KimCote™ Kunststoffbeschichtete Glaswaren bieten ein zusätzliches Maß an Sicherheit im Falle eines Bruchs
  • Einhalskolben mit standardmäßigem konischem Normschliff-Außenanschluss
  • Entwickelt für die einfache Rückgewinnung von Transfektionsprodukte
  • Der gesamte Inhalt ist mit einem Spatel oder Gummiwischer zugänglich
  • Unterteil passend für standardmäßige Heizmäntel
  • Gleichmäßige Wanddicke und minimaler Rundlauf
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2.16 Zoll
Borosilikatglas
Rotationsverdampfer
11.8 cm
Einzeln
Autoklavierbar
100 ml
Kunststoffbeschichtete Glaswaren bieten zusätzliche Sicherheit bei Bruch
4,64 in.
Sicherheitsbeschichtung aus Kunststoff
24/40
5.5 cm
Name des Produkts
DWK Life Sciences Kontes™ Dickwandige Rückgewinnungskolben mit Square Bead, Außenverbindung mit Standardschliff > Verbindung: 24/40; Fassungsvermögen: 100 ml; mit Kunststoff-Schutzbeschichtung